Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylene Full-View Test Tube Supports
This versatile polypropylene rack has pins for supporting or draining test tubes.
24.29 - 29.15
Specificatie
Producttype Tube Rack
Autoclaveerbaar Autoclavable
Kleur White
Materiaal Polypropylene
Aantal 1 Each
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Array Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Array Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10409824
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
H18910-0102
For 10-13mm Test Tubes 5 x 16 N/A N/A N/A
12682966
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
H18912-0000
For 16 to 20mm Test Tubes 4 x 10 N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Stores test tubes upright, full or empty
  • Holds inverted test tubes over pins for draining
  • The rack with 102 pins, 5 x 16 rows (H18910-0102), is excellent for drying and storing glass plates used with vertical electrophoresis apparatus
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Specificatie
Specificatie
Tube Rack
White
1 Each
Autoclavable
Polypropylene
23 cm
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylene Full-View Test Tube Supports