Learn More
Buerkle™ Polypropylene Test Tube Rack
Universal test tube rack with retention system. Allows all test tubes to be emptied simultaneously. Suitable for test tubes in most standard diameters. Alphanumerically marked positions for specific identification of samples. Test tube rack with 24 storing positions without retention system.
12.49 - 23.00
Specificatie
Producttype Test Tube Rack
Autoclaveerbaar Autoclavable
Materiaal Polypropylene
Afmetingen (L x B x H) 246 x 104 x 64 mm
Breedte (metrisch) 104 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Kleur Posities Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Posities Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10208902
Bekijk documenten
Buerkle™
9635-0021
White 60
18.95
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10557144
Bekijk documenten
Buerkle™
9635-0035
Blue 40 This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15101637
Bekijk documenten
Buerkle™
9635-0041
White 24
23.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • PP, coloured, shatterproof
  • Steam sterilisable up to +121°C
  • Dimensions: 246 x 104 x 64 mm∣
Specificatie
Specificatie
Test Tube Rack
Polypropylene
104 mm
Autoclavable
246 x 104 x 64 mm
4.09 in.