Learn More
B Braun™ Injectiespuit van polypropyleen
Vervaardigd van polypropyleen. B Braun™ Omnifix™ Solo-injectiespuit van polypropyleen met&transparante cilinder en permanente zwarte schaalverdeling met hoog contrast biedt een perfecte afleesbaarheid. Kan gemakkelijk het maximumvolume optrekken.
Merk:  B Braun™ 4616502F
Produktcode. 10084460
  • 3.00 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
3-delige injectiespuit voor eenmalig gebruik met transparante plunjer
  • Gemaakt van polypropyleen „„
  • Zeer transparante cilinder
  • Zwarte schaalverdeling met hoog contrast en permanente markering voor ideale afleesbaarheid „„
  • Veilige plunjereindstop
  • Eenvoudig optrekken tot maximumvolume
  • „„Plunjerstop met dubbele afdichtring voor langzaam optrekken en injecteren
  • Minimaal restvolume „„
  • Latexvrij/PVC-vrij „
Specificatie
Specificatie
EN ISO 7886-1
Ja
Ja
Polypropylene
50 ml
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen