Learn More
Masterflex™ Natural Polypropylene Straight Barbed Reducing Connectors
Construct fluid paths in the laboratory quickly and with ease using these barbed reducing connectors, ideal for low-pressure applications.
35.75 - 37.60
Specificatie
Materiaal Polypropylene
Min. Operating Temperature (Metric) -13°C
Verpakkingshoeveelheid 10 Pack
Sterilisatiemethode Ethylene Oxide, Gamma
Vorm Straight
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Voor gebruik met Poortgrootte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Voor gebruik met Poortgrootte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12128721
Bekijk documenten
Masterflex™
40610-12
1/2 x 3/8 in. tubing I.D. 1/4 in. orifice; 2-9/16 x 11/16 in.
37.60
10 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12200439
Bekijk documenten
Masterflex™
40610-08
3/8 x 1/4 in. tubing I.D. 1/8 in. orifice; 2-7/32 x 9/16 in.
35.75
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Chemically resistant
  • No leaks, flow restrictions or costly downtime
  • Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal
  • Temperature range from −13° to +66°C
Specificatie
Specificatie
Polypropylene
10 Pack
Straight
66°C
-13°C
Ethylene Oxide, Gamma
Natural
Barbed Fitting