Learn More
Vitlab™ Stapelbare beker van polypropyleen
Gebruik deze stapelbare bekers voor verschillende algemene laboratoriumtoepassingen. VITLAB™ stapelbare bekers van polypropyleen hebben een stabiele handgreep en een goed afleesbare, opgedrukte zwarte schaalverdeling aan beide zijden. Het volume is gemakkelijk zichtbaar voor zowel links- als rechtshandigen.
Merk:  Vitlab™ 484941
170.88 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10397852
  • 176.00 / 12 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Highly transparent
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
  • Suitable for foodstuffs
Specificatie
Specificatie
170 mm
3000 ml
Polypropyleen
242 mm