Learn More
Buerkle™ Polypropylene Measuring Scoop
Scoops and measures powders and granules. Buerkle™ Polypropylene Measuring Scoops are calibrated to accurately assess volume at the brim.
0.70 - 0.80
Specificatie
Producttype | Measuring Scoop |
---|---|
Materiaal | Polypropylene |
Kleur | White |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Lengte (metrisch) | Breedte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Lengte (metrisch) | Breedte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
10780246
|
Buerkle™
9614-0002 |
2 mL | 30 mm | 21 mm |
0.70
1 stuk |
|
|||
10195652
|
Buerkle™
9614-0005 |
5 mL | 82 mm | 27 mm |
0.80
Each |
|
|||
Beschrijving
Universal graduated shovel for filling and measuring powders and granules. For exact metering, the graduated shovel is to be overfilled and the excess at the upper edge of the shovel is to be wiped off.- White polypropylene construction
- High chemical-resistance
- Calibrated volume when full to the brim
Specificatie
Measuring Scoop | |
Polypropylene | |
White |