Learn More
Vitlab™ Lepel van polypropyleen
Gebruik deze corrosiebestendige scheppen voor toepassingen in de voedselindustrie. VITLAB™ polypropyleen scheppen zijn lichter dan metaal, vormen geen deuken en zijn goed bestand tegen chemicaliën. Ook geschikt als weegschep.
Merk: Vitlab™ 39394
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- White polypropylene scoop
- With precision formed filling edge and comfortable, stable handle
- Easily readable volume quantities on the upper side of the handle
Specificatie
Maatlepels | |
Plat | |
Wit | |
100 mm |
Polypropyleen | |
10 ml | |
Voor contact met voedsel |