Learn More
Bel-Art™ Lepel van polypropyleen
Blijft vanwege de vlakke bodem rechtop staan, gevuld of leeg. Bel Art™-polypropyleen scheppen zijn stijf, sterk en soepel en kunnen worden gebruikt als weegschuitjes.
Merk:  Bel-Art™ F36756-0000
33.36 EUR valid until 2025-04-30
Use promo code "24155" to get your promotional price.
Produktcode. 11746555
  • 45.40 /
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Scheppen van 60 en 125 ml beschikken over een langere handgreep waardoor de afstand tussen de hand en het monster groter kan zijn
  • Robuust polypropyleen; autoclaveerbaar met stoom op 121 ºC (250 ºF)
  • Voldoet aan de voorschriften van de FDA voor voedselcontact
  • Ontworpen voor het nemen van monsters uit een grotere bron. Capaciteit/volumes zijn geschat en niet bedoeld om precieze monstergewichten/-volumes op te nemen. Genoemde volumes gelden voor typische niet-afgestreken monsters.
Specificatie
Specificatie
Ja
1100 ml
203 mm
Lang
Doorzichtig
102 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen