Learn More
Eppendorf™ Genoom microtiterplaten van polypropyleen/polycarbonaat
GREENER_CHOICE
Gebruik deze platen voor automatisering en hoge doorvoerprocessen en voor kwantitatieve realtime PCR. Eppendorf™ twin.tec™ PCR-platen combineren extreem dunwandige wells van polypropyleen voor een optimale warmteoverdracht en uiterst robuuste frames van polycarbonaat voor stijfheid en torsieweerstand.
Merk:  Eppendorf™ 0030128672
150.99 EUR valid until 2025-07-11
Use promo code "25721" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10355672
  • 166.03 /
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Use these plates for automation and high throughput processes as well as quantitative real-time PCR. Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates combine extremely thin walled polypropylene wells for optimal heat transfer and extremely robust polycarbonate frames for rigidity and torque-resistance.
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
  • Improved well-to-well tolerance
  • Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing
  • Certified free of any detectable human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Ja
Minimal
Blauw
PCR Microplate
Met mantel
Sterile
Conisch
Ideaal voor kwantitatieve realtime PCR en past op de meeste thermocyclers
Ja
25 Pk.
Eppendorf
Ja
Realtime-PCR
Polypropyleen\polycarbonaat, Polycarbonate
150 μ l
Ja
Pakket 25
Clear
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen