Learn More
Kartell™ Maatflessen met brede hals, polypropyleen
Vervaardigd van polypropyleen voor een uitstekende chemische en thermische stabiliteit. Kartell™ polypropyleen maatflessen met brede opening hebben een brede opening voor eenvoudig vullen en leegmaken van vloeibare en poedervormige monsters.
Merk: Kartell™ 0162700
145.49 EUR valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Beschrijving
Manufactured from polypropylene for excellent chemical and thermal stability. Kartell™ Polypropylene Graduated Wide Mouth Bottles has a wide mouth for easy filling and emptying of liquid or powder samples.
- Autoclavable
- Sturdy, rupture-proof bottle
- Long neck thread ensures leakproof closure
- Conforms to DIN 13316 and 168
- Suitable for foodstuff
Specificatie
500 ml | |
38 mm | |
Elk 1 | |
DIN 13316 en 168 | |
Ja | |
Breed | |
170 mm | |
6.69 in. | |
GL 45 |
16.9 oz. | |
Polypropyleen | |
Ja | |
Ja | |
Yes | |
Round | |
Maatfles | |
Polypropylene |