Learn More
Buerkle™ Polypropylene Funnel Stand
A sturdy and stable funnel stand, resistant to chemicals, shatterproof and with continuously variable height adjustment.
113.00 - 152.00
Specificatie
Materiaal | Polypropylene |
---|---|
Producttype | Funnel stand |
Kleur | White |
Gewicht (Engels) | 1.7 lb. |
Gewicht (metrisch) | 0.8 kg |
Produktcode | Merk | Registraties | Hoogte (metrisch) | Breedte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Registraties | Hoogte (metrisch) | Breedte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
10057980
|
Buerkle™
9622-0200 |
2 funnels | 480 mm | 140 mm |
113.00
1 stuk |
|
|||
10393731
|
Buerkle™
9622-0400 |
4 funnels | 500 mm | 150 mm |
152.00
1 stuk |
|
|||
Beschrijving
- Polypropylene base, chrome-plated steel stand
- Continuously variable height adjustment with innovative magnet concept
- Also makes an excellent filtering stand
- No clamping screws necessary
- Adjusts easily and flexibly with one hand
Specificatie
Polypropylene | |
White | |
0.8 kg |
Funnel stand | |
1.7 lb. |