Learn More
Buerkle™ Polypropylene Cylindrical 4-Way Hose Connectors
Polypropylene Cylindrical 4-Way Hose Connectors to connect hoses. Useful for extending, connecting, branching, joining and repairing hoses in the laboratory.
10.95 - 25.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit EU Foodstuffs, RoHS
Autoclaveerbaar Autoclavable
Materiaal Polypropylene
Verpakkingshoeveelheid 10/Pk.
Resistance Properties Up to 135°C Temperature-Resistant
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Diameter (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10575912
Bekijk documenten
Buerkle™
8708-0004
3 to 5 mm
10.95
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10359920
Bekijk documenten
Buerkle™
8708-0006
5 to 7 mm
17.00
Toevoegen aan winkelmandje
10782361
Bekijk documenten
Buerkle™
8708-0008
7 to 9 mm
16.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10723511
Bekijk documenten
Buerkle™
8708-0010
9 to 11 mm
18.25
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10689942
Bekijk documenten
Buerkle™
8708-0012
11 to 13 mm
20.95
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10578462
Bekijk documenten
Buerkle™
8708-0014
13 to 15 mm
25.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • PP, Temperature resistant up to +135 °C max.
  • PVDF, Temperature resistant up to +160 °C max., highly resistant to chemicals
  • Sterilisable
Specificatie
Specificatie
EU Foodstuffs, RoHS
Polypropylene
Up to 135°C Temperature-Resistant
Cylindrical X
135°C
Autoclavable
10/Pk.
Sterilizable
Transparent
4-Way Connector