Learn More
Brand™ Graduated Beakers with Handle, Embossed Scale
Vervaardigd uit polypropyleen. BRAND™-maatbekers met handgreep en weegschaal met reliëfdruk hebben een ergonomische handgreep voor stevig vasthouden. Functionele schenktuit minimaliseert morsen. Schaalverdeling in reliëf verdwijnt niet door autoclaveren. Geschikt voor de autoclaaf bij 121 °C.
26.30 - 114.00
Specificatie
Materiaal PP (polypropyleen)
Type Beker
Autoclaveerbaar Ja
Graduated Ja
Certificeringen/conformiteit GMBH en CO KG
Meer specificaties weergeven
Producten 8
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15200026
Bekijk documenten
Brand™
41010
1000 ml This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15260354
Bekijk documenten
Brand™
41016
5000 ml This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15278266
Bekijk documenten
Brand™
41014
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15367844
Bekijk documenten
Brand™
41012
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15347844
Bekijk documenten
Brand™
41008
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15337844
Bekijk documenten
Brand™
41006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15317844
Bekijk documenten
Brand™
41004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15307844
Bekijk documenten
Brand™
41002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Gemaakt van polypropyleen.
  • Ergonomische handgreep zorgt voor een goede grip.
  • Functionele schenktuit helpt morsen tot een minimum te beperken.
  • Kwaliteit van schaalverdeling in reliëfdruk vermindert niet door autoclavering.
  • Autoclaveerbaar op 121 °C.
Specificatie
Specificatie
PP (polypropyleen)
Ja
GMBH en CO KG
Beker
Ja
Met reliëfopdruk