Learn More
Buerkle™ Polypropylene Barrel Screw Joint
Buerkle™ Polypropylene Barrel Screw Joint for secure connection in the barrel in three different thread models.
44.45 - 61.40
Specificatie
Materiaal Polypropylene
Type Barrel Screw Joint
Voor gebruik met PTFE Barrel Pump
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Beschrijving Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Beschrijving Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10309780
Bekijk documenten
Buerkle™
5600-3170
Mauser 2 in., Coarse Outer Thread
56.15
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10625571
Bekijk documenten
Buerkle™
5600-3130
R 2 in., Fine Steel Outer Thread
44.45
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10126370
Bekijk documenten
Buerkle™
5600-3180
Tri-Sure, Coarse Outer Thread
61.40
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Barrel screw joint made of PP for secure connection in the barrel in three different thread models
  • For drawing off liquids that are not flammable
  • The container connectors make decanting even easier and safer with their more secure connection to barrels
  • The connectors secure the pump in the barrel, enable a vertical position change and allow the required air exchange
Specificatie
Specificatie
Polypropylene
Barrel Screw Joint
PTFE Barrel Pump