Learn More
Buerkle™ Polypropylene Ball Valve, Food
Ball valve made of PP with outer / inner thread, fibre-glass reinforced, ball made of PP, handle with O-ring made of food-safe NBR and seal made of HDPE.
25.05 - 39.60
Produktcode | Merk | Breedte (metrisch) | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Breedte (metrisch) | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10204744
|
Buerkle™
0500-8203 |
20 mm |
32.55
1 stuk |
|
|||||
17210674
|
Buerkle™
0500-8102 |
Thread, Inflowing Side: 0.5 in. Inner; Thread Outflowing Side: M29 x 1,75, Outer |
25.05
1 stuk |
|
|||||
17220674
|
Buerkle™
0500-8103 |
Thread, Inflowing Side: 0.75 in., Inner; Thread Outflowing Side: M36 x 3, Outer |
29.95
1 stuk |
|
|||||
10294734
|
Buerkle™
0500-8101 |
25 mm |
36.05
1 stuk |
|
|||||
17240674
|
Buerkle™
0500-8202 |
Thread, Inflowing Side: 0.5 in., Inner; Thread Outflowing Side: M29 x 1,75, Outer |
27.90
1 stuk |
|
|||||
17230674
|
Buerkle™
0500-8201 |
Thread, Inflowing Side: 1 in., Outer ; Thread Outflowing Side: M42 x 3, Outer |
39.60
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- Max. operating pressure 1 bar (at +20 °C)
- Max. operating temperature 100 °C
- Suitable for food
Specificatie
Polypropylene |