Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Merk:  Macherey-Nagel™ 711020.100
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10699561
  • 338.00 /
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
10 μm
Liquid Chromatography
Polygosil Phases
60 Å
100 g
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen