Learn More
Polyethyleneimine, branched, M.W. 600, 99%, Thermo Scientific Chemicals
75.07 - 815.06
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 9002-98-6 |
---|---|
Moleculaire formule | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x |
Molecular Weight (g/mol) | 43.07 |
MDL-nummer | MFCD00084427 |
InChI Key | NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin |
PubChem CID | 9033 |
ChEBI | CHEBI:30969 |
IUPAC Name | aziridine |
SMILES | *-CCNCCN(-*)CCN-* |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11308528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040527.14 |
25 g |
75.07
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11398518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040527.22 |
100 g |
206.03
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11318528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040527.36 |
500 g |
815.06
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Polyethyleneimine, branched, M.W. 600 acts as an auxiliary agent. It is used in paper-making, water treatment, detergents, adhesives and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
9002-98-6 | |
43.07 | |
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N | |
9033 | |
aziridine |
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | |
MFCD00084427 | |
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin | |
CHEBI:30969 | |
*-CCNCCN(-*)CCN-* |
Specificatie
Polyethyleneimine, branched | |
M.W. 600 | |
Liquid | |
MFCD00084427 | |
Soluble in toluene,methanol,ethanol,chloroform and xylene. Insoluble in water,alcohol,benzene,ethyl ether and acetone. | |
*-CCNCCN(-*)CCN-* | |
43.07 | |
CHEBI:30969 | |
Amine-like |
Yellow | |
9002-98-6 | |
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | |
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin | |
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N | |
aziridine | |
9033 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
P264-P270-P301+P312-P330-P501a
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Rinse mouth.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 9; Packaging Group: III
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Polyethyleneimine, branched, M. W. 600
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P391-Gelekte/gemorste stof opruimen.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Polyethyleneimine