Learn More
Polyethyleneimine, branched, M.W. 1,200, 99%, Thermo Scientific Chemicals
40.40 - 538.68
Chemische identificatiekenmerken
CAS 9002-98-6
Moleculaire formule ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molecular Weight (g/mol) 43.07
MDL-nummer MFCD00084427
InChI Key NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC Name aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15402397
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045594.14
25 g
40.40
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15412397
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045594.22
100 g
154.75
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15422397
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045594.36
500 g
538.68
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Polyethyleneimine acts as a protein precipitant used to purify proteins. It is used as a chelating agent and as a scavenger for aldehydes and oxides. It is also used in detergents, paper industry, dyes, printing inks and in water treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
9002-98-6
43.07
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
9033
aziridine
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
MFCD00084427
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
CHEBI:30969
*-CCNCCN(-*)CCN-*
Specificatie
Polyethyleneimine
Branched, M.W. 1,200
Liquid
MFCD00084427
Soluble in hot water at a low pH,methanol,ethanol or chloroform. Insoluble in cold water,benzene,ethyl ether and acetone.
*-CCNCCN(-*)CCN-*
43.07
CHEBI:30969
Amine-like
Yellow
9002-98-6
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
aziridine
9033
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
P264-P270-P301+P312-P330-P501a
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Rinse mouth.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 9; Packaging Group: III
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Polyethyleneimine, branched, M.W. 1,200
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P391-Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Polyethyleneimine