Learn More
Polyethyleneimine, 50% Aqueous Solution, MP Biomedicals™
80.20 - 370.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 9002-98-6
Moleculaire formule ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molecular Weight (g/mol) 43.07
MDL-nummer MFCD00084427
InChI Key NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC Name aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11495362
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0219544480
100 mL
80.20
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11405372
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0219544490
500 mL
197.00
500 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11415372
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0219544491
1 L
370.00
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
9002-98-6
43.07
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
9033
aziridine
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
MFCD00084427
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
CHEBI:30969
*-CCNCCN(-*)CCN-*
Specificatie
Polyethyleneimine
Viscous Liquid
MFCD00084427
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
aziridine
9033
50,000 to 100,000
9002-98-6
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
*-CCNCCN(-*)CCN-*
43.07
CHEBI:30969
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Polyethyleneimine, 50% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Waarschuwing
Catégorie de danger
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 4 voor chronische toxiciteit
Mention de danger
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Conseils de prudence
  • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P330-De mond spoelen.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Bevat: polyethyleneimine