Learn More
Macherey-Nagel™ Polyester Sheets Polygram SIL G, CEL 300 TLC Micro-Set F1
Micro-Set F1 is the advanced set 1 for science education. It contains all chemicals required for the separation of - Amino acids.
Merk: Macherey-Nagel™ 814200
Beschrijving
Micro-Set F1 is the advanced set 1 for science education. It contains all chemicals required for the separation of - Amino acids.
Specificatie
Polyester Sheets Polygram SIL G, CEL 300 | |
TLC Micro-Set F1 | |
4 x 8 cm |
1 Ea. | |
1 manual; 50 glass capillaries 1 μL; 50 polyester sheets each of Polygram SIL G/UV254 and CEL 300, 4 x 8 cm; 100 mL each of n-butanol, ninhydrin spray reagent (in ethanol), acetone, 25 % ammonia solution, rubeanic acid spray reagent (in ethanol)*; 50 mL each of 50 % acetic acid, 18 % hydrochloric acid*; 8 mL each of the amino acid test mixture (see above), arginine reference solution and tryptophan reference solution (each aq. soln.); 8 mL each of the heavy metal cation test mixture (see above), Mn(II) reference solution and Cu(II) reference solution (each aq. soln.) |
Veiligheid en behandeling
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: acetic acid, acetone, ammonia solution,manganese(II) sulphate monohydrate, copper(II) sulphate pent