Learn More
Logistik™ Women's FItted Polycotton Laboratory Coat
Logistik Unicorp™ Women's FItted Polycotton Laboratory Coat is a classically designed, comfortable, fitted laboratory coat suitable for a range of applications.
48.18
Specificatie
Producttype | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Geslacht | Women's |
Materiaal | Polycotton |
Soort manchet | Stud-fastened |
Voor eenmalig gebruik | Reusable |
Produktcode | Merk | Grootte (metrisch) borst | Grootte (Engels) borst | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Grootte (metrisch) borst | Grootte (Engels) borst | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
13162190
|
Logistik™
607V3WH128CM |
128 cm | 50.4 in. | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
- Gently contoured fit for optimum comfort
- Includes two lower patch pockets, breast pocket, concealed stud fastened front, stud fastened cuffs and a generous 107cm length
- Not CE marked
Specificatie
General Purpose Lab Coat | |
Polycotton | |
Reusable | |
3 |
Women's | |
Stud-fastened | |
Non-sterile | |
Lower patch pockets, breast pocket, concealed stud fastened front, stud fastened cuffs |