Learn More
Bollé Safety Veiligheidsstofbril van polycarbonaat
Let Bolle Protection™ Polycarbonate Goggles provide the affordability and flexibility that give you comfortable protection. The goggles have a wrap-around fit.
18.39 - 27.30
Specificatie
Lens Coating | Anticondens, Antikras |
---|---|
Lens Tint | Heldere lens |
Producttype | Veiligheidsstofbrillen |
Framekleur | Transparant |
Aantal per verpakking | Elk 1 |
Produktcode | Merk | LensType | Certificeringen/conformiteit | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | LensType | Certificeringen/conformiteit | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11736575
|
Bollé Safety
BLEPSI |
EN 170 |
18.39
1 stuk |
![]() |
|||||
10480175
|
Bollé Safety
BLAPSI |
EN 166 1B3459 CE |
27.30
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- Clear
- Light weight, wrap around safety spectacles
- Polycarbonate clear anti mist and anti scratch coatings
- Wide field of vision
Specificatie
Anticondens, Antikras | |
Veiligheidsstofbrillen | |
Elk 1 |
Heldere lens | |
Transparant | |
Polycarbonaat |