Learn More
Tenak™ Polycarbonate Boxes for Cryogenic Storage, 50 mm Box
Box with a forward-sloped base, high-contrast, and imprinted indexing on the transparent lid to ensure quick visual orientation.
74.65 - 76.10
Specificatie
Materiaal Polycarbonate
Voor gebruik met (toepassing) Cryogenic Storage
Voor gebruik met (apparatuur) Liquid Nitrogen Freezers
Temperatuurbestendigheid (metrisch) −196 to 121°C
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Registraties Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Registraties Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15260584
Bekijk documenten
Tenak™
TE22400
Cells (25)
74.65
Pack of 8
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15270584
Bekijk documenten
Tenak™
TE22405
Cells (81)
76.10
4 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • For use in liquid nitrogen freezers
  • Include vent and drain hole
  • Stackable
  • Autoclavable
Specificatie
Specificatie
Polycarbonate
Cryogenic Storage
Liquid Nitrogen Freezers
−196 to 121°C