Learn More
HUBER Polycarbonate Bath
A range of polycarbonate baths in various capacities
477.00 - 872.00
Produktcode | Merk | Model | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Model | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10112214
|
HUBER
30527 |
106 A |
477.00
Each |
|
|||||
10131085
|
HUBER
30528 |
108 A |
533.00
Each |
|
|||||
10744636
|
HUBER
30529 |
110 A |
574.00
Each |
|
|||||
10666137
|
HUBER
30523 |
112 A |
805.00
Each |
|
|||||
10744826
|
HUBER
30526 |
118 A |
872.00
Each |
|
|||||
Beschrijving
Polycarbonate bathSpecificatie
Bath | |
Polycarbonate |