Learn More
PO43- f(P)-PHOSPHATE solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00 - 114.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7558-80-7 |
---|---|
Moleculaire formule | H2NaO4P |
Molecular Weight (g/mol) | 119.98 |
MDL-nummer | MFCD00003527,MFCD00146206 |
InChI Key | AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 23672064 |
ChEBI | CHEBI:37585 |
SMILES | [Na+].OP(O)([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12982175
![]() |
Fisher Chemical
A 037 100 |
100 mL | Bottle |
54.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
12992175
![]() |
Fisher Chemical
A 037 250 |
250 mL | Bottle |
77.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
12902185
![]() |
Fisher Chemical
A 037 500 |
500 mL | Bottle |
114.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Chemische identificatiekenmerken
7558-80-7 | |
119.98 | |
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:37585 |
H2NaO4P | |
MFCD00003527,MFCD00146206 | |
23672064 | |
[Na+].OP(O)([O-])=O |
Specificatie
Phosphate | |
H2NaO4P | |
Liquid | |
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;dihydrogen phosphate | |
23672064 | |
Single-component Standard Solution |
7558-80-7 | |
MFCD00003527,MFCD00146206 | |
1 g/L | |
[Na+].OP(O)([O-])=O | |
119.98 | |
CHEBI:37585 | |
H2O |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months. (12 Months after opening)
Product Title
PO43- f(P)-PHOSPHATE solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™