Learn More
Platinum Iridium wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard, Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx. 0.44g/10cm, Temper: as drawn
144.72 - 1958.75
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-6-6
Moleculaire formule Pt:Ir; 90:10 wt%
MDL-nummer MFCD02091683
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11336767
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010056.BS
10 cm
144.72
10 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11326767
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010056.BW
50 cm
536.67
50 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11346767
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010056.CB
250 cm
1958.75
250 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Electrode material for gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-6-6
Pt:Ir; 90:10 wt%
MFCD02091683
Specificatie
Platinum
Hard
Silvery white wire
MFCD02091683
Odorless
White
7440-6-6
Pt:Ir; 90:10 wt%
Insoluble in water
Wire
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures