Learn More
Platinum wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx.4.21g/m; Temper: as drawn
377.32 - 1063.29
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-06-4
Moleculaire formule Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
MDL-nummer MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11381368
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010286.BU
25 cm
377.32
25 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11391368
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010286.BY
100 cm
1063.29
100 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Platinum wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals