Learn More
Platinum wire, 0.25mm (0.01in) dia, Premion™, 99.997% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
98.49 - 1297.46
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-06-4 |
---|---|
Moleculaire formule | Pt |
Molecular Weight (g/mol) | 195.08 |
MDL-nummer | MFCD00011179 |
InChI Key | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion |
PubChem CID | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
IUPAC Name | platinum |
SMILES | [Pt] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11351518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010958.BS |
10 cm |
98.49
10 cm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11361518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010958.BW |
50 cm |
353.76
50 cm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11341518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010958.CB |
250 cm |
1297.46
250 cm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7440-06-4 | |
195.08 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
23939 | |
platinum |
Pt | |
MFCD00011179 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
CHEBI:33400 | |
[Pt] |
Specificatie
Platinum | |
Silvery white wire | |
99.997% (Metals basis) | |
MFCD00011179 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
platinum | |
23939 | |
Odorless |
7440-06-4 | |
21.45g/cm3 at 20°C | |
Pt | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
[Pt] | |
195.08 | |
CHEBI:33400 | |
Wire |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures