Learn More
Platinum Wire, 0.076mm (0.003 in.) dia., Thermo Scientific™
Form: Approx .0.045g/50cm
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-6-6
Moleculaire formule Pt:Rh; 70:30 wt%
MDL-nummer MFCD00198186
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11346777
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010079.BW
50 cm N/A N/A N/A
11356777
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010079.G2
2 m N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-6-6
Pt:Rh; 70:30 wt%
MFCD00198186
Specificatie
Platinum
30 wt% Rhodium wire
Silver colored wire
MFCD00198186
Wire
Silver
7440-6-6
Pt:Rh; 70:30 wt%
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures