Learn More
Platinum Thinfoil, 0.004^+0.0025mm (0.00016^+0.0001in) thick, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
294.47 - 1096.46
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-06-4
Moleculaire formule Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
MDL-nummer MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11377597
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012868.FF
25 x 25 mm
294.47
25 mm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11480310
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012868.FI
50 x 50 mm
1096.46
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platinum
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Specificatie
Platinum Thinfoil
7440-06-4
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
Odorless
Foil
0.004 (±)0.0025mm (0.00016 (±)0.0001 in.) thick, Not certified pinhole free
(metals basis)
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platinum
23939
99.95%
≈0.05g/25x25mm
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures