Learn More
Platinum Rhodium foil, 0.025mm (0.001 in.) thick, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
- 8830.94
Specificatie
Chemische naam of materiaal Platinum Rhodium foil
Naamnotitie 0.025mm (0.001 in.) thick
Gem. Mol Gewicht of Mol Gewichtsbereik Pt:Rh; 90:10 wt%
Notities assaypercentage (metals basis)
MDL-nummer MFCD00198186
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11334767
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041808.FF
25 x 25 mm N/A N/A N/A
11335939
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041808.FI
50 x 50 mm
2777.82
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11324767
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041808.GH
100 x 100 mm
8830.94
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Platinum Rhodium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis) is used as a standard for calibration of base metal thermocouples. It is also used in the glass industry for furnace linings and complex fabrications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Specificatie
Platinum Rhodium foil
Pt:Rh; 90:10 wt%
MFCD00198186
99.9%
≈0.31g/25x25mm
0.025mm (0.001 in.) thick
(metals basis)
Insoluble in water.
Odorless
Foil
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures