Learn More
Platinum(IV) oxide monohydrate, 99.8%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
56.58 - 861.29
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 12137-21-2 |
---|---|
Moleculaire formule | H2O3Pt |
Molecular Weight (g/mol) | 245.10 |
MDL-nummer | MFCD00066964 |
InChI Key | SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o |
PubChem CID | 11139377 |
SMILES | O.O=[Pt]=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10773211
|
Thermo Scientific Acros
211932500 |
250 mg | Glass bottle |
56.58
250 mg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10276600
|
Thermo Scientific Acros
211930010 |
1 g | Glass bottle |
188.94
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10249603
|
Thermo Scientific Acros
211930050 |
5 g | Glass bottle |
861.29
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysisChemische identificatiekenmerken
12137-21-2 | |
245.10 | |
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N | |
11139377 |
H2O3Pt | |
MFCD00066964 | |
dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o | |
O.O=[Pt]=O |
Specificatie
Platinum(IV) oxide monohydrate | |
Brown to Black | |
99.8% | |
PtO2·H2O | |
01,890 | |
dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o | |
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoplatinum;hydrate | |
11139377 | |
99.80% |
12137-21-2 | |
Powder | |
H2O3Pt | |
MFCD00066964 | |
10, 7398 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in conc.acids and in dil.sol. of koh | |
O.O=[Pt]=O | |
245.10 | |
245.1 | |
Trace Metal Basis |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause fire or explosion; strong oxidizer.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
In case of major
GHS Signal Word: Danger
- Platinum(IV) oxide monohydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Oxiderende vaste stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.