Learn More
Platinum(IV) oxide hydrate, typical Pt-content 79-84%, Thermo Scientific Chemicals
163.82 - 2647.17
Chemische identificatiekenmerken
CAS 52785-06-5
Moleculaire formule O2Pt
Molecular Weight (g/mol) 227.08
MDL-nummer MFCD00066964
InChI Key YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem Adams' catalyst
IUPAC Name dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10552231
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
211920010
1 g Glass bottle
163.82
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10753211
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
211920050
5 g Glass bottle
603.00
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10629103
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
211920250
25 g Glass bottle
2647.17
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
52785-06-5
227.08
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
dioxoplatinum
O2Pt
MFCD00066964
Adams' catalyst
O=[Pt]=O
Specificatie
Platinum(IV) oxide hydrate
52785-06-5
Powder
PtO2
1479
14, 7527
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and dil.sol. of koh
O=[Pt]=O
227.08
79 to 84% Pt
450.0°C
Brown to Black
O2Pt
MFCD00066964
01,890; 15,268
Adams' catalyst
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
dioxoplatinum
227.09
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause fire or explosion; strong oxidizer.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
In case of major
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • Platinum(IV) oxide hydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Oxiderende vaste stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.