Learn More
Platinum Iridium wire, 1.0mm (0.04in) dia, Thermo Scientific Chemicals
603.00 - 8475.17
Specificatie
Chemische naam of materiaal Platinum Iridium wire
Naamnotitie 1.0mm (0.04 in.) dia.
Gem. Mol Gewicht of Mol Gewichtsbereik Pt:Ir; 90:10 wt%
MDL-nummer MFCD02091683
Geur Odorless
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11395407
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042678.BQ
5 cm
603.00
5 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11385407
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042678.BU
25 cm
2647.17
25 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11305417
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042678.BY
100 cm
8475.17
100 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Specificatie
Platinum Iridium wire
Pt:Ir; 90:10 wt%
Odorless
Wire
1.0mm (0.04 in.) dia.
MFCD02091683
≈0.85g/5cm
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures