Learn More
Platinum Iridium wire, 0.127mm (0.005in) dia, hard, 99.9% (metals basis excluding precious metals), Thermo Scientific Chemicals
57.08 - 416.07
Specificatie
Chemische naam of materiaal | Platinum Iridium wire |
---|---|
Naamnotitie | 0.127mm (0.005 in.) dia., Hard |
Gem. Mol Gewicht of Mol Gewichtsbereik | Pt:Ir; 80:20 wt% |
Notities assaypercentage | (metals basis excluding precious metals) |
MDL-nummer | MFCD02091683 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11319498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043330.BS |
10 cm |
57.08
10 cm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11329498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043330.BW |
50 cm |
416.07
50 cm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Platinum Iridium wire | |
Pt:Ir; 80:20 wt% | |
MFCD02091683 | |
Odorless | |
Wire |
0.127mm (0.005 in.) dia., Hard | |
(metals basis excluding precious metals) | |
99.9% | |
≈0.03g/10cm |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures