Learn More
Platinum(II) chloride, 99.9% (metals basis), Pt 73% min, Thermo Scientific Chemicals
179.90 - 828.12
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10025-65-7 |
---|---|
Moleculaire formule | Cl2Pt |
Molecular Weight (g/mol) | 265.98 |
MDL-nummer | MFCD00011181 |
InChI Key | CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | platinum(2+) dichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11311688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011044.03 |
1 g |
179.90
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11301688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011044.06 |
5 g |
828.12
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II). It is a well known chemotherapy drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
10025-65-7 | |
265.98 | |
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L | |
[Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Cl2Pt | |
MFCD00011181 | |
platinum(2+) dichloride |
Specificatie
Platinum(II) chloride | |
10025-65-7 | |
Crystalline | |
Cl2Pt | |
MFCD00011181 | |
14,7528 | |
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L | |
platinum(2+) dichloride | |
266 | |
Pt 73% min. |
581°C (decomposition) | |
Brown-Green | |
(metals basis) | |
PtCl2 | |
UN3261 | |
Soluble in ammonia and hydrochloric acid; Insoluble in water,alcohol and ether. | |
[Cl-].[Cl-].[Pt++] | |
265.98 | |
99.9% | |
5.87 g/mL |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H334-H314-H318-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
P260-P264b-P272-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-034-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2275000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Platinum(II) chloride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Platinous chloride