Learn More
Platinum on activated carbon, 5% Pt, Thermo Scientific Chemicals
164.82 - 566.82
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-06-4
Moleculaire formule Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
MDL-nummer MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10318290
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
195230100
10 g Glass bottle
164.82
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10266730
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
195230500
50 g Glass bottle
566.82
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platinum
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Specificatie
Platinum on activated carbon
5% Pt
Pt
01,982; 08,405; 04,393; 04,393; 04,393; 04,393
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platinum
23939
195.08
Particle size distribution: <7 Micron: 10%, <28 Micron: 50%, <85 Micron: 90%
Black
7440-06-4
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
5% (Pt)
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Platinum on activated carbon
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.