Learn More
BD Plastipak™ Centric Luer-lock Hypodermic Three-Piece Syringe
Plastic graduated syringe. BD Medical™ Plastipak™ Centric Luer-lock Hypodermic Three-Piece Syringe for injection of fluid.
46.44 - 82.95
Specificatie
Autoclaveerbaar | Ja |
---|---|
Certificeringen/conformiteit | NF EN 20594-1, ISO 594-1 van december 1993, ISO 594-2 van september 1998 |
Materiaal | Polypropylene |
Latexvrij | Ja |
Producttype | 3-delige hypodermale injectiespuit met centrische Luer-Lock-aansluiting |
Produktcode | Merk | Volume (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Volume (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11303040
|
BD
309658 |
3 ml |
46.44
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11364881
|
BD
309649 |
5 ml |
82.95
125 stuks |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Plastic syringe
- Includes luer-lock
Specificatie
Ja | |
Polypropylene | |
3-delige hypodermale injectiespuit met centrische Luer-Lock-aansluiting | |
Centrische Luer-lock | |
Ja |
NF EN 20594-1, ISO 594-1 van december 1993, ISO 594-2 van september 1998 | |
Ja | |
Ja | |
Ja |