Learn More
Epredia™ Plastic Slide Folders
Easily color-code your slides with these plastic slide folders, available in a variety of colors.
410.00 - 650.00
Specificatie
Apparaathouders 20 Slides
Lengte (Engels) glaasje 3 in.
Lengte (metrisch) glaasje 75 mm
Materiaal Plastic
Stapelbaar Yes
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12668326
Bekijk documenten
Epredia™
B1001200BL
Blue N/A N/A N/A
12688326
Bekijk documenten
Epredia™
B1001200GR
Green N/A N/A N/A
12698326
Bekijk documenten
Epredia™
B1001200GY
Gray N/A N/A N/A
12608336
Bekijk documenten
Epredia™
B1001200WH
White
474.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12618336
Bekijk documenten
Epredia™
B1001200YW
Yellow N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Hold up to 20 175 x 26mm ( in. x 1 in.) slides for convenient storage
  • Transparent top for easy identification of contents
Please Note: Availability may vary by country.
Specificatie
Specificatie
20 Slides
75 mm
Yes
26 mm
3 in.
Plastic
1 in.