Learn More
Cytiva PlasmidSelect Xtra Medium
PlasmidSelect Xtra is a thiophilic aromatic adsorption chromatography resin with a selectivity that allows supercoiled covalently closed circular forms of plasmid DNA to be separated from open circular forms.
824.00
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) | Generic Purification of Supercoiled Plasmid DNA |
---|---|
Stabiliteit | Stable in all commonly used aqueous buffers |
Bewaarvereisten | 4 to 30 deg.C, 20% Ethanol |
Producttype | PlasmidSelect Xtra Media |
Partikelgrootte | 24 to 44 μm |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10211030
|
Cytiva
28-4024-02 |
200 mL |
824.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- PlasmidSelect Xtra allows for generic purification of supercoiled plasmid DNA
- Allows for consistent purification results when scaling up from research scale to cGMP production
- Convenient formats for research, process development and quantitative and qualitative analysis
- The hydrophilic nature of the base matrix ensures low levels of non-specific binding
- This resin is a BioProcess medium supported for industrial applications
- Composed of 6% highly cross-linked agarose
Specificatie
Generic Purification of Supercoiled Plasmid DNA | |
4 to 30 deg.C, 20% Ethanol | |
24 to 44 μm | |
<120 cm/h | |
3 to 11 |
Stable in all commonly used aqueous buffers | |
PlasmidSelect Xtra Media | |
BioProcess resin | |
Cross-linked Agarose | |
2-mercaptopyridine |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- PlasmidSelect Xtra, 200 ml
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: ethanol