Learn More
Phosphorus(V) oxybromide, 98% min, Thermo Scientific Chemicals
For Use As a Chemical Intermediate
54.97 - 424.11
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7789-59-5 |
---|---|
Moleculaire formule | Br3OP |
Molecular Weight (g/mol) | 286.685 |
MDL-nummer | MFCD00036298 |
InChI Key | UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3 |
PubChem CID | 24613 |
SMILES | O=P(Br)(Br)Br |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11488660
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
056135.06 |
5 g |
54.97
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11408670
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
056135.14 |
25 g |
146.33
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11498660
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
056135.22 |
100 g |
424.11
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
As a chemical intermediate.Phosphorus(V) oxybromide is used as a brominating agent in the synthesis of 2,4,6-tribromopyrimidine and bromoheterocyclic compounds. It is used in the phosphorus flame retardant and phosphorus activators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7789-59-5 | |
286.685 | |
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N | |
24613 |
Br3OP | |
MFCD00036298 | |
phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3 | |
O=P(Br)(Br)Br |
Specificatie
189°C | |
56°C | |
White to Yellow | |
98% min. | |
MFCD00036298 | |
Decomposes in water. Soluble in ether,carbon disulfide,benzene,chloroform and sulfuric acid. | |
O=P(Br)(Br)Br | |
24613 | |
Moisture sensitive |
Phosphorus(V) tribromide oxide | |
7789-59-5 | |
Lump | |
Br3OP | |
phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3 | |
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N | |
286.685 | |
286.73 | |
2.822 |
Veiligheid en behandeling
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-177-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Phosphorus(V) oxybromide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Phosphorus oxybromide