Learn More
Phosphorus(V) bromide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
84.22 - 906.51
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7789-69-7 |
---|---|
Moleculaire formule | Br5P |
Molecular Weight (g/mol) | 430.494 |
MDL-nummer | MFCD00011437 |
InChI Key | QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide |
PubChem CID | 62678 |
IUPAC Name | pentabromo-$l^{5}-phosphane |
SMILES | P(Br)(Br)(Br)(Br)Br |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11400667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22481.14 |
25 g |
84.22
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11410667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22481.22 |
100 g |
215.07
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11420667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22481.36 |
500 g |
906.51
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Phosphorus(V) bromide, is used in organic chemistry to convert carboxylic acids to acyl bromides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsPhosphorus(V) bromide, is used in organic chemistry to convert carboxylic acids to acyl bromides
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
Chemische identificatiekenmerken
7789-69-7 | |
430.494 | |
QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N | |
62678 | |
P(Br)(Br)(Br)(Br)Br |
Br5P | |
MFCD00011437 | |
phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide | |
pentabromo-$l^{5}-phosphane |
Specificatie
105°C to 107°C (decomposition) | |
∽105°C (decomposition) | |
Br5P | |
UN2691 | |
14,7350 | |
Reacts with water. | |
P(Br)(Br)(Br)(Br)Br | |
430.494 | |
430.5 | |
Acrid |
Phosphorus(V) bromide | |
7789-69-7 | |
MFCD00011437 | |
3903332 | |
phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide | |
QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N | |
pentabromo-$l^{5}-phosphane | |
62678 | |
95% | |
Moisture sensitive |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: PHOSPHORUS PENTABROMIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 232-186-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Phosphorus(V) bromide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Phosphorus pentabromide