Learn More
Phosphorus Pentoxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
14.60 - 45.85
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1314-56-3 |
---|---|
Moleculaire formule | O5P2 |
Molecular Weight (g/mol) | 141.94 |
MDL-nummer | MFCD00011440 |
InChI Key | DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
SMILES | O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
1314-56-3 | |
141.94 | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
O5P2 | |
MFCD00011440 | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
Specificatie
340°C | |
White | |
Solid | |
MFCD00011440 | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 | |
141.94 | |
Plastic powder jar |
1314-56-3 | |
1 | |
O5P2 | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone | |
141.94g/mol | |
1.3mbar 388 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Phosphorus pentoxide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.