Learn More
Phosphorus oxybromide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
94.27 - 515.57
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7789-59-5
Moleculaire formule Br3OP
Molecular Weight (g/mol) 286.69
InChI Key UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Synoniem phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3
PubChem CID 24613
SMILES O=P(Br)(Br)Br
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10763614
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
388450100
10 g Glass bottle
94.27
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10035033
Bekijk documenten
Thermo Scientific
388450250
25 g Glass bottle
175.59
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11914131
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
388451000
100 g Glass bottle
515.57
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7789-59-5
286.69
phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3
O=P(Br)(Br)Br
Br3OP
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
24613
Specificatie
192.0°C
56.0°C
Brown-Gray to Colorless
94% min. (Argentometry)
15,746
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
286.69
286.69
Phosphorus oxybromide
7789-59-5
Crystals or Fused Mass
Br3OP
phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3
O=P(Br)(Br)Br
24613
95%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-177-7
Recommended Storage : 4°C
Productidentificatie
  • Phosphorus oxybromide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.