Learn More
Phenylboronic acid, 98+%, may contain varying amounts of anhydride, Thermo Scientific Chemicals
54.87 - 513.56
Chemische identificatiekenmerken
CAS 98-80-6
Moleculaire formule C6H7BO2
Molecular Weight (g/mol) 121.93
MDL-nummer MFCD00002103
InChI Key HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
Synoniem benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2
PubChem CID 66827
ChEBI CHEBI:44923
IUPAC Name phenylboronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10041420
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
130360100
10 g Glass bottle
54.87
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10667672
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
130360500
50 g Glass bottle
176.13
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10440194
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
130362500
250 g Glass bottle
513.56
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
98-80-6
121.93
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
66827
phenylboronic acid
C6H7BO2
MFCD00002103
benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2
CHEBI:44923
OB(O)C1=CC=CC=C1
Specificatie
Phenylboronic acid
96.5
217°C to 222°C
Authentic
C6H7BO2
MFCD00002103
01,833; 02,317; 03,221; 05,513; 07,284; 09,23; 11,408; 15,254
benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
phenylboronic acid
66827
121.93
Crystalline Powder
98-80-6
100.0
White
98% min. (HPLC)
C6H5B(OH)2
16, 920
15, 1070
Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: solubility in benzene : 1.75%, xylene : 1.2%, methanol : 178%, ether : 30.2%
OB(O)C1=CC=CC=C1
121.93
CHEBI:44923
98+%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 202-701-9
Productidentificatie
  • Phenylboronic acid
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Boronic acid, phenyl-