Learn More
Phenolphtalein solution EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Merk: Fisher Chemical RP 149 100
Specificatie
EU Ph Ref: 1063702 | |
Eu. Ph. | |
Bottle | |
100 mL |
Veiligheid en behandeling
- Phenolphtalein Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1063702. (RP 149)
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .