Learn More
Phenol Detached Crystals, Certified AR, for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
C6H6O, CAS Number-108-95-2, oxybenzene, hydroxybenzene, carbolic acid, phenyl hydroxide, monophenol, phenyl hydrate, phenic acid, phenylic acid, phenylic alcohol, benzenol, 1kg, 182 deg.C, CHEBI:15882, Colorless to White, 94.11g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 deg.C, 2143, 94.113
93.20 - 225.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 108-95-2 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H6O |
Molecular Weight (g/mol) | 94.11 |
MDL-nummer | MFCD00002143 |
InChI Key | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol |
PubChem CID | 996 |
ChEBI | CHEBI:15882 |
IUPAC Name | phenol |
SMILES | OC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10734381
|
Fisher Chemical
P/2360/53 |
500 g |
93.20
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10569380
|
Fisher Chemical
P/2360/60 |
1 kg |
126.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10345810
|
Fisher Chemical
P/2360/61 |
2 kg |
225.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
C6H6O, CAS Number-108-95-2, oxybenzene, hydroxybenzene, carbolic acid, phenyl hydroxide, monophenol, phenyl hydrate, phenic acid, phenylic acid, phenylic alcohol, benzenol, 1kg, 182 deg.C, CHEBI:15882, Colorless to White, 94.11g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 deg.C, 2143, 94.113
Chemische identificatiekenmerken
108-95-2 | |
94.11 | |
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N | |
996 | |
phenol |
C6H6O | |
MFCD00002143 | |
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol | |
CHEBI:15882 | |
OC1=CC=CC=C1 |
Specificatie
Phenol Detached Crystals | |
39°C | |
6 | |
Plastic powder jar | |
MFCD00002143 | |
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N | |
phenol | |
996 | |
3.437 mPaS (50°C) | |
0.4mbar at 20°C |
108-95-2 | |
Colorless to White | |
182°C | |
C6H6O | |
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol | |
OC1=CC=CC=C1 | |
94.11 | |
CHEBI:15882 | |
94.11g/mol | |
Crystalline Solid |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Phenol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H373-Kan schade aan organen.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H331-Giftig bij inademing.
- H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P350-BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.