Learn More
Phencyclone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
54.97 - 190.95
Chemische identificatiekenmerken
CAS 5660-91-3
Moleculaire formule C29H18O
Molecular Weight (g/mol) 382.46
MDL-nummer MFCD00051451
InChI Key MNSDGJFEKUKHGO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem phencyclone, 1,3-diphenyl-2h-cyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta 1,2-l phenanthren-2-one
PubChem CID 97140
ChEBI CHEBI:48304
IUPAC Name 1,3-diphenylcyclopenta[l]phenanthren-2-one
SMILES O=C1C(=C2C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11332665
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00108.03
1 g
54.97
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11342665
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00108.06
5 g
190.95
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5660-91-3
382.46
MNSDGJFEKUKHGO-UHFFFAOYSA-N
97140
1,3-diphenylcyclopenta[l]phenanthren-2-one
C29H18O
MFCD00051451
phencyclone, 1,3-diphenyl-2h-cyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta 1,2-l phenanthren-2-one
CHEBI:48304
O=C1C(=C2C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C1
Specificatie
Phencyclone
245°C to 249°C
MFCD00051451
phencyclone, 1,3-diphenyl-2h-cyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta 1,2-l phenanthren-2-one
O=C1C(=C2C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C1
382.46
CHEBI:48304
97%
5660-91-3
C29H18O
2061817
MNSDGJFEKUKHGO-UHFFFAOYSA-N
1,3-diphenylcyclopenta[l]phenanthren-2-one
97140
382.46
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 227-112-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures