Learn More
Masterflex™ PFA Threaded Adapter Barbed Fitting
Providing quick and easy assembly when connecting a NPT male thread to a hose barb.
59.20 - 66.20
Specificatie
Autoclaveerbaar Autoclavable
Materiaal PFA
Verpakkingshoeveelheid 1 Each
Sterilisatiemethode Autoclave or Ethylene Oxide
Producttype Barbed Fitting
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Voor gebruik met Schroefdraadmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Voor gebruik met Schroefdraadmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11709337
Bekijk documenten
Masterflex™
06383-93
1/4 NPTM x 3/8 in. tubing I.D. 1/4 in. NPTM
66.20
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11719337
Bekijk documenten
Masterflex™
06383-94
3/8 NPTM x 3/8 in. tubing I.D. 3/8 in. NPTM This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • Connect fluid paths without the use of tools
  • Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
  • No leaks, flow restrictions or costly downtime
  • Sterilization through autoclaving or ethylene oxide (ETO)
Specificatie
Specificatie
Autoclavable
1 Each
Barbed Fitting
PFA
Autoclave or Ethylene Oxide