Learn More
Petroleum Ether, puriss. p.a., Honeywell™
78.61 - 142.99
Chemische identificatiekenmerken
CAS 101316-46-5
MDL-nummer MFCD00081849
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15663740
Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
32248-1L
1 L
78.61
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15673740
Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
32248-2.5L
2.5 L
142.99
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
101316-46-5
MFCD00081849
Specificatie
Petroleum Ether
0.660 to 0.680g/mL at 20°C
MFCD00081849
puriss. p.a.
101316-46-5
−40°C (−40°F)
1268
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P261-P273-P281-P301 + P310-P331
H225-H304-H315-H336-H361-H373-H411
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 309-852-0
Productidentificatie
  • Petroleum ether
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Hydrocarbons, C6, n-Alkanes, Isoalkanes,Cyclics, n-Hexane rich, Hydrocarbons, C6 - C7, n-Alkanes, I